Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Micromesh™ M507
Proveedor: Simport Scientific
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 446 EUR
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Micromesh™ M507
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Micromesh™ M507, Polímero acetal.
  • No se necesitan esponjas para casetes de biopsia
  • Compartimento cuadrado grande de 27 mm², adecuado para biopsias por punción
  • Los 1676 orificios cuadrados (0,38 mm²) permiten un mejor intercambio de fluido
  • Tapa incorporada
  • Área de escritura anterior con un ángulo de 45°, adecuado para algunos sistemas de etiquetado