Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Micromesh™ M508
Proveedor: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 446 EUR
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Micromesh™ M508
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero acetal.
  • No se necesitan esponjas para casetes de biopsia
  • Los casetes tienen 4 compartimentos cuadrados de 13×13 mm cada uno
  • Tanto la cubierta como la base tienen 1676 orificios cuadrados para maximizar el intercambio de fluido
  • Tapa incorporada
  • Área de escritura anterior con un ángulo de 45°, adecuado para algunos sistemas de etiquetado