Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Microsette™ I M502
Proveedor: Simport Scientific
M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 452 EUR
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Microsette™ I M502
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero acetal
  • No se necesitan esponjas para casetes de biopsia
  • Compartimento grande de 25×30 mm
  • 2000 orificios (Ø 0,26 mm) adecuados para biopsias por punción
  • Tapa incorporada
  • Área de escritura anterior con un ángulo de 45°, adecuado para algunos sistemas de etiquetado