Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Histosette® I, M491
Proveedor: Simport Scientific
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 213 EUR
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Histosette® I, M491
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero acetilo
  • Resistente a todos los disolventes histológicos usados normalmente
  • Orificios cuadrados (1 mm) para maximizar el intercambio de fluido y garantizar un drenaje adecuado
  • Tapa incorporada
  • Área de escritura anterior con un ángulo de 30°