Cápsulas para tejido
Proveedor: Simport Scientific
M471 M470
720-0206EA 389 EUR
720-0206 720-0205
Cápsulas para tejido
Casetes para histología Capsulas celulares
PP, blanco. Estas cápsulas pueden contener el tejido durante su procesamiento.
  • Área esmerilada para escribir la ID de la muestra
  • La tapa se encaja de forma segura en la base