Anillos de inclusión
Proveedor: Simport Scientific
M460 M460-3 M460-4 M460-5 M460-6
720-0815EA 145 EUR
720-0815 720-0816 720-0817 720-0818 720-0819
Anillos de inclusión
Casetes para histología Anillos de inclusión
Poliestireno de alta resistencia a impactos. Estos anillos de inclusión son adecuados para contener e identificar bloques de muestras de tejido y se acoplan bien a los adaptadores para bloques del microtomo.
  • La superficie de escritura grabada en el anillo está marcada con un número de identificación y se sitúa en la parte superior del bloque de la muestra
  • Dentro del molde base se vierte parafina adicional para cementar el anillo sobre el bloque de tejido
  • El anillo de inclusión mantiene la muestra de tejido con seguridad en el adaptador para bloques del microtomo para la realización de los cortes y luego identifica la muestra durante su almacenamiento