Trituradoras tisulares, tipo Dounce
Proveedor: DWK Life Sciences
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 721 EUR
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Trituradoras tisulares, tipo Dounce
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Vidrio de borosilicato. Diseñadas para retener un alto porcentaje de mitocondrias y núcleos celulares en tejidos blandos. Durante la operación, la bola de mortero se recubre de líquido para evitar la acumulación de calor. Se reduce la fricción y, por tanto, también la acumulación de calor.
  • El recipiente del homogeneizador tiene un depósito grande y pico
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificaciones: Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción Wheaton 33 (cumple con estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I).
Información de suministro: Se entrega con dos varillas intercambiables. Varilla 1: ranura ancha entre varilla y tubo (0,114 mm ± 0,025 mm), varilla 2: ranura pequeña entre varilla y tubo (0,05 mm ±0,025 mm).