Homogeneizador de tejido, tipo Tenbroeck
Proveedor: DWK Life Sciences
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 416 EUR
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Homogeneizador de tejido, tipo Tenbroeck
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Vidrio borosilicato. Homogeneizador de tejidos con varillas intercambiables especialmente adecuado para tejidos y materiales de órganos duros.
  • El espacio hueco de las varillas se puede rellenar con hielo seco para la refrigeración
  • El recipiente del homogeneizador tiene un depósito grande y pico
  • Ancho de ranura entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm
Similar al tipo Potter Elvehjem de vidrio, pero de tamaño micro para trabajos de extremada precisión.
Certificaciones: Similar al tipo Potter Elvehjem de vidrio, pero de tamaño micro para trabajos de extremada precisión.