Homogeneizadores de tejidos
Proveedor: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 270 EUR
432-1280 432-1281
Homogeneizadores de tejidos
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Vidrio borosilicato. Para uso manual minucioso. Similar al tipo Potter Elvehjem de vidrio, pero de tamaño micro para trabajos de extremada precisión.
  • Tubo con depósito y pico
  • Espacio entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm
Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción Wheaton 33 (cumple con estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I).
Certificaciones: Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción Wheaton 33 (cumple con estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I).