Homogeneizador de tejido, tipo Potter-Elvehjem, seguro, Safe-Grind®
Proveedor: DWK Life Sciences
358005 358003 358011
432-1284EA 442 EUR
432-1284 432-5022 432-5028
Homogeneizador de tejido, tipo Potter-Elvehjem, seguro, Safe-Grind®
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Tubo de vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico, varilla de acero inoxidable con punta de PTFE.
El revestimiento duro de plástico protege el mortero de arañazos o grietas, y proporciona un agarre seguro. Y lo que es más importante, el revestimiento de plástico constituye un factor de seguridad si el mortero se rompe o se desgarra durante la homogeneización. El revestimiento transparente permite una clara visualización del contenido durante el proceso de homogeneización.
Totalmente autoclavable.
Ancho de ranura entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm.
Diámetro del núcleo de acero inoxidable de 6,3 mm.