Homogeneizadores de tejido, cónicas
Proveedor: DWK Life Sciences
358103 358107 358111 358115 358110 358106 358102 358109 358113 358105 358101 358114
432-1285EA 248 EUR
432-1285 432-1286 432-1287 432-1288 432-5053 432-5051 432-5049 432-5052 432-5054 432-5050 432-5048 432-5055
Homogeneizadores de tejido, cónicas
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Vidrio de borosilicato. Homogeneizador manual con una superficie cónica larga que garantiza un proceso de reducción en dos fases. Con mayor eficacia y en menor tiempo que los procesos con Tenbroeck o Potter Elvehjem similares. Adecuado para tejido de corazón o pulmón, y  también para tejido cutáneo y vegetal.
  • Ancho de ranura entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificaciones: Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción Wheaton 33 (cumple con estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I).