Homogeneizadores de tejido, cónicas
Proveedor: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 219 EUR
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Homogeneizadores de tejido, cónicas
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Mortero de vidrio de borosilicato, varilla de acero inoxidable con punta de PTFE. Homogeneizador manual con una superficie cónica larga que garantiza un proceso de reducción en dos fases. Con mayor eficacia y en menor tiempo que los procesos con Tenbroeck o Potter Elvehjem similares. Para tejidos muy blandos, como tejido cerebral.
  • Ancho de ranura entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm
La varilla de acero inoxidable de Ø 6,3 mm entra en los agitadores convencionales y permite el funcionamiento automático.
Certificaciones: Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción (cumple con estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I).