Homogeneizadores de tejido, tipo Potter-Elvehjem
Proveedor: DWK Life Sciences
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 455 EUR
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Homogeneizadores de tejido, tipo Potter-Elvehjem
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Mortero de vidrio de borosilicato, varilla de acero inoxidable con punta de PTFE. La punta de PTFE distribuye el homogenado en el tubo del mortero de forma eficiente. Fabricado con precisión, con piezas totalmente intercambiables.
  • Ancho de ranura entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm
  • Varilla de acero inoxidable de Ø 6,3 mm
  • La unidad puede autoclavarse
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificaciones: Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción (cumple con los estándares de ASTM tipo I clase A y USP tipo I).