Homogeneizador de tejido, tipo Potter-Elvehjem
Proveedor: DWK Life Sciences
358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 443 EUR
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Homogeneizador de tejido, tipo Potter-Elvehjem
Homogenizadores Trituradoras tisulares
Mortero de vidrio de borosilicato, varilla de acero inoxidable con punta de PTFE. Fabricado con precisión, con piezas totalmente intercambiables. Para utilizar en la preparación de homogenados de tejido, ...  Punta de PTFE para tejidos balndos, como cerebro o hígado.
  • Ancho de ranura entre varilla y tubo de 0,1 a 0,15 mm
  • Autoclavables
La varilla de acero inoxidable de 6,3 mm de Ø  se puede conectar agitadores convencionales y, de este modo, permite un funcionamiento automático (para mayor seguridad se recomienda utilizar homogeneizadores con revestimiento de seguridad).
Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)
Certificaciones: Vidrio de borosilicato de bajo grado de extracción (cumple con estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I).