Hidrómetros para aceites minerales
Proveedor: GERING
0429WG 0431WG 0428WG 0430WG 0432WG
614-0429EA 121 EUR
614-0429 614-0431 614-0428 614-0430 614-0432
Hidrómetros para aceites minerales
Hidrómetros
Hidrómetros para aceites minerales con termómetro en el vástago.
  • Calibrados a 15 °C