Electrodos selectivos de iones
Proveedor: Mettler - Toledo
51340500 51340900 51340800 51340600 51340700 51340400 51340300
662-2800EA 1360 EUR
662-2800 662-2804 662-2807 662-2805 662-2806 662-2801 662-2802
Electrodos selectivos de iones
Electrodos Electrodos selectivos de iones (ISE)
Semicélulas selectivas de iones y electrodos sensibles al gas que permiten la determinación fácil y rápida de la concentración y actividad de diversos iones disueltos y gases.
  • Semiceldas selectivas de iones modulares y versátiles que constan de un eje universal y una membrana intercambiable específica para iones
  • Cumplen con RoHS (‘Restricción de sustancias peligrosas’ en equipos eléctricos y electrónicos) y WEEE (‘Residuos de equipos eléctricos y electrónicos’)
Información para pedidos: Kits de membranas disponibles por separado.