VWR®, Elevadores de laboratorio
Proveedor: VWR Collection
245-0004EA 222 EUR
245-0004 245-0005 245-0006 245-0007 245-0008 245-0009
VWR®, Elevadores de laboratorio
Elevadores de laboratorios
Aluminio, anodizado en color. Con orificio roscado M10 en el centro de la placa para fijar varillas de soporte (desde el número de referencia 245-0006).
  • Diferentes alturas de trabajo, fácilmente ajustables
  • Gran estabilidad
  • Gran capacidad de carga
  • Inoxidable y resistente a un gran número de sustancias químicas