Mascarillas autofiltrantes para partículas, desechable, FFP1/FFP2/FFP3, serie 4000
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1005605 1005608 1005611 1005614 1005630
111-1273EA 35.5 EUR
111-1273 111-1274 111-1277 111-1278 111-1279
Mascarillas autofiltrantes para partículas, desechable, FFP1/FFP2/FFP3, serie 4000
Respirators Mascarillas desechables Mascarillas para partículas
Mascarillas de protección respiratoria envasadas individualmente y en forma plana con las propiedades exclusivas de la serie Willson 5000: puente nasal ceñido especialmente blando, novedosa válvula, látex, PVC, materiales sin silicona.
  • 5 modelos, en higiénico envase plano individual con manual de instrucciones impreso en el envase
  • Se pueden llevar cómodamente en el bolsillo del pantalón
  • El mecanismo especial de pliegue y de sujeción evita que la máscara se ensucie cuando no se está usando
  • El diseño específico de la pieza de la barbilla permite hablar sin impedimentos
EN149:2001
Certificaciones: EN 149:2001