Mascarillas autofiltrantes para partículas, desechable, FFP1/FFP2, series Classical y Comfort
Proveedor: 3M
8710 8810 8812 8822
111-0100EA 48.2 EUR
111-0100 111-3001 111-0101 111-0102
Mascarillas autofiltrantes para partículas, desechable, FFP1/FFP2, series Classical y Comfort
Respirators Mascarillas desechables Mascarillas para partículas
La forma convexa, el forro doble, la zona de la nariz acolchada y el puente de aluminio garantizan una buena cobertura de la cara independientemente de su tamaño.
  • Protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica
  • Forro interior robusto y duradero
  • No requieren mantenimiento
EN 149:2001; EU Directive 89/686; 10/11B
Certificaciones: EN 149:2001; 89/686; 10/11B
Precaución: *Tamaño universal