Semimáscaras, Valuair
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 50.5 EUR
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Semimáscaras, Valuair
Respiradores Mascarillas reutilizables Mascarillas
Reutilizable
'Economy': Semi-máscara de elastómero termoplástico, con una textura que combina una comodidad y una impermeabilidad excepcionales.
'Premier': Semi-máscara fabricada con silicona blanda para una buena flexibilidad, comodidad y resistencia; orificio de evacuación para transpiración que evita la irritación de la piel; mecanismo de sujeción simplificado.
  • Sistema de doble filtro que garantiza una mejor visibilidad
  • Fijación fácil y segura gracias al mecanismo 'Click-fit'
Conexión del filtro: doble bayoneta
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Conexión del filtro: doble bayoneta
Peso: 109 g (tamaño M)
Certificaciones: EN 140
Información para pedidos: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).