Semimáscaras, serie 7700
Proveedor: Honeywell Safety
N65770033 N65770032 N65770031
111-0289EA 47 EUR
111-0289 111-0290 111-0291
Semimáscaras, serie 7700
Respiradores Mascarillas reutilizables Mascarillas
Mascarillas de silicona suaves e hipoalergénicas. Los filtros y los cartuchos intercambiables ofrecen protección, purifican el aire y son válidos para diversas aplicaciones. La conexión directa entre el cartucho y la máscara facial elimina la necesidad de usar juntas y receptáculos de cartuchos.
  • Al ser de un material tan suave como la silicona, estas mascarillas se adaptan a la perfección y son muy cómodas
  • Se ajustan con facilidad al tiempo que el sistema de suspensión deslizante alivia los puntos de presión
  • Se puede poner con gafas de seguridad
Certificaciones: Cuentan con la aprobación de NIOSH en resistencia a impactos y penetración si se usan junto con cartuchos o filtros de North Safety.
Información para pedidos: los cartuchos y los filtros se deben pedir por separado.