Máscaras faciales completas 6000, 3M
Proveedor: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 296 EUR
113-0244 111-0206 111-0207
Máscaras faciales completas 6000, 3M
Respiradores Mascarillas reutilizables Máscaras faciales completas
Máscaras completas, reutilizables y ligeras para una máxima comodidad. Pieza facial de material suave e hipoalergénico, con una válvula de exhalación central.
  • Usa filtros tipo bayoneta de las series 6000/2000
  • Una lente amplia, revestida para ofrecer resistencia a los arañazos, proporciona una visibilidad excelente con un amplio campo de visión
  • La válvula de exhalación Cool Flow® está diseñada para facilitar la respiración y ayudar a reducir el calor y la humedad que se forman en la máscara
  • Equipo respiratorio de bajo mantenimiento: se puede desmontar,