VWR® FFP2, Mascarillas autofiltrantes para partículas, desechable
Proveedor: VWR Collection
113-0645EA 44.3 EUR
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Mascarillas autofiltrantes para partículas, desechable
Respiradores Mascarillas desechables Mascarillas para partículas
Estas máscaras garantizan la protección frente a partículas, polvo y aerosoles. Para su uso frente a sustancias no tóxicas y aerosoles líquidos y sólidos de baja toxicidad.
  • Modelo con válvula de exhalación integrada con el sistema exclusivo de apertura y cierre de tipo "mariposa"
  • Extraligeras
  • No contienen látex ni PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certificaciones: EN 149:2001+A1:2009
Precaución: *Tamaño universal