Filtros de gas, vapor y partículas para máscaras faciales completas y medias
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1785010 1781000 1784000 1784140 1783040
111-3589EA 25.9 EUR
111-3589 111-3587 111-3588 111-0136 111-0253
Filtros de gas, vapor y partículas para máscaras faciales completas y medias
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
Gas filters with bayonet attachment for use with half masks.
  • Fácil colocación
  • Opone mínima resistencia a la respiración
A: Organic vapours with boiling points over 65 °C
AX: Organic vapours with boiling points under 65 °C
B: Inorganic gases and vapours, e.g. chlorine, hydrogen cyanide, hydrogen sulphide
E: Acidic gases, e.g. sulphur dioxide, hydrogen chloride
K: Ammonia
Certificaciones: EN 14387, EN143