Filtros, unión en bayoneta para mascarillas serie 6000/7000/7500
Proveedor: 3M
6051 6054 6055 6057 6059 6075 6098 6099 6096 6035 6035UK 6054UK 6055UK 6057UK 6059UK 6051UK 6075UK 6096UK 6098UK 6099UK 6095 6092
111-0051EA 98.2 EUR
111-0051 111-0052 111-0053 111-0054 111-0058 111-8930 111-8932 111-0059 111-8931 111-0244 111-2188 MMMA6054UK 111-2191 111-2192 111-2193 MMMA6051UK 111-2194 111-2195 MMMA6098UK 111-2196 MMMA6095 MMMA6092
Filtros, unión en bayoneta para mascarillas serie 6000/7000/7500
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
Los filtros combinados de gas, vapor y partículas de la serie 3M 6000 tienen una conexión tipo bayoneta que se adapta a cualquier máscara reutilizable 3M de media cara y cara completa. Estos filtros ligeros ofrecen una protección respiratoria bien equilibrada para entornos peligrosos y están diseñados para optimizar el campo de visión.
  • Protege contra una variedad de vapores, gases y partículas
  • Combina protección con comodidad y equilibrio
  • Diseñado para optimizar el campo de visión
  • Ligero con baja resistencia a la respiración
  • Conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de mascarillas reutilizables 3M
  • Gire y haga clic para un ajuste rápido y fácil
Simplemente elija el tipo de filtro que sea adecuado para sus necesidades y requisitos individuales específicos. Son compatibles con una variedad de máscaras reutilizables de media cara y de cara completa para trabajar de forma segura en entornos peligrosos. Se pueden colocar en su lugar de forma rápida y sencilla, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable de media cara y de cara completa de 3M que cuente con una conexión tipo bayoneta.
Tenga en cuenta que los modelos de filtros 6098 y 6099 no son adecuados para su uso con respiradores de media máscara.
Información para pedidos: Los filtros 3M 6098 y 6099 no son adecuados para su uso con respiradores de media máscara.