Filtros de disco de partículas de la serie 2000 para máscaras de las series 6000/7000/7500
Proveedor: 3M
2125 2128 2135 2138 2128UK
111-0069EA 179 EUR
111-0069 111-0070 111-0055 111-0056 111-2181
Filtros de disco de partículas de la serie 2000 para máscaras de las series 6000/7000/7500
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
Estos filtros de máscaras son ligeros, cómodos y ofrecen una protección fiable frente a partículas. Al utilizar las mascaras de la serie 6000 de 3M™, es necesario un adaptador 502 de 3M™.
  • Baja resistencia a la respiración
  • Permiten un campo de visión muy amplio
  • El sistema de ajuste de bayoneta garantiza un bloqueo preciso y seguro
EN 143
Certificaciones: EN 143