VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Proveedor: VWR Collection
612-4401EA 80 EUR
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Probetas Probetas graduadas
PP, translucent, tall form, class B.
  • Graduación con marcas circulares en azul
  • Base hexagonal amplia para una mejor estabilidad
  • Pico antigoteo
  • Autoclavables a 121 °C durante 20 minutos
Superficie no hidratable por lo que no hay pérdida de líquido. La cantidad de líquido medida es la misma que la cantidad dispensada.
DIN 12681, ISO 6706
Certificaciones: DIN 12681, ISO 6706