Probeta graduada, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 19.6 EUR
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Probeta graduada, Nalgene®
Probetas Probetas graduadas
PMP transparente, forma alta, esterilizable en autoclave, clase B.
  • Calibrada por contenido 'In' y vertido 'Ex' a 20 °C, no humectable
  • Base hexagonal de PP azul, estable, pico ancho, prácticamente irrompible
  • Graduación en relieve, esterilizable en autoclave
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certificaciones: ASTM clase B, E1272 e ISO 6706.