Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
32462 32438 32448 32408 32420 32428 32454 932408
612-5029EA 152 EUR
612-5029 612-5026 612-5027 612-5023 612-5024 612-5025 612-5028 BRND932408
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND®
Probetas Probetas graduadas
Vidrio borosilicato 3.3, clase A, certificado de conformidad.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Base de vidrio hexagonal, tapón de PP (excepto tapón de PE octogonal 612-5028 y 612-5029)
  • Marcas anulares en las graduaciones principales, marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste
  • Pedido total de un lote
* Altura sin tapón
Certificaciones: DIN EN ISO 4788.
Información para pedidos: Se suministra con certificado de lote. Los cilindros de medición también están disponibles bajo pedido con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.