Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, SILBERBRAND ETERNA
Proveedor: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 121 EUR
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, SILBERBRAND ETERNA
Probetas Probetas graduadas
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Base hexagonal de vidrio, tapón de PP (excepto 612-5043 y 612-5044 que tienen tapón de PE)
  • Graduaciones con líneas en color ámbar ETERNA
* Altura sin tapón.
Certificaciones: DIN EN ISO 4788