Probetas graduadas
Proveedor: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 10 EUR
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
borosilicato DURAN® vidrio, forma alta, clase B.
  • Calibradas por contenido 'In'
  • Base de HDPE extraíble y cuello con pico
  • Graduaciones de líneas cortas, en azul
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788