Probetas graduadas
Proveedor: VITLAB
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 3 EUR
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
SAN o PP, Traslúcidas, cortos, clase B.
  • Con pico, base redondeada y escala moldeada
  • Los modelos SAN no son autoclavables
  • Los modelos PP son autoclavables