Measuring cylinder, tall form, class B, PP
Proveedor: VITLAB
646941 647941 648941 649941 650941 651941 652941 653941
612-2426EA 2.9 EUR
612-2426 612-2427 612-2428 612-2429 612-4354 612-4355 612-4356 612-4357
Measuring cylinder, tall form, class B, PP
Probetas Probetas graduadas
PP transparente, forma alta, autoclavable, clase B.
  • Calibrado a 'In'
  • Base hexagonal, marca anular en los puntos principales
  • Las tensiones térmicas de hasta +80 °C no provocan que se supere permanentemente el límite de tolerancia
Certificaciones: DIN 12681 B / ISO 6706