Probetas graduadas, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 88.9 EUR
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Probetas graduadas, BLAUBRAND®
Probetas Measuring Cylinders
Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, DE-M marking.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Base hexagonal de vidrio
  • Marcas circulares en esmalte azule, en las principales graduaciones
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788.
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.