Probetas graduadas, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 20.2 EUR
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Probetas graduadas, Schellbach
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, forma alta, clase A.
  • Calibrado por contenido (TC, In), conformidad certificada, con identificación de lote y fecha disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)
  • Base hexagonal, con pico
  • Marcas circulares en azul, en las graduaciones principales
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788