Probetas graduadas
Proveedor: HIRSCHMANN
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 133 EUR
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, forma alta, clase A.
  • Calibrada por contenido (TC, In), conformidad certificada con identificación de lote y fecha disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)
  • Base hexagonal, con pico
  • Marcas circulares en las principales graduaciones, en color ámbar
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788