Probetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA
Proveedor: Brand
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 88.9 EUR
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Probetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA
Probetas Measuring Cylinders
Boro 3.3, forma alta, clase A, conformidad certificada.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Base hexagonal de vidrio, con pico
  • Marcas circulares en color ámbar ETERNA, en las principales graduaciones
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.