Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Proveedor: HIRSCHMANN
2330194 2330160 2330170 2330175 2330180 2330186 2330190 2330193
612-3087EA 189 EUR
612-3087 612-3080 612-3081 612-3082 612-3083 612-3084 612-3085 612-3086
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, con tapón de PE, clase B.
  • Calibradas por contenido
  • Base hexagonal de vidrio, base NS
  • Graduación principal, en azul
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788