Probetas graduadas
Proveedor: Brand
35162 35164 35138 35108 35120 35128 35148 35154 DAKKS35148 935148 935154 935162 935164 935128 935138
612-4323EA 55 EUR
612-4323 612-4324 612-4175 612-4174 612-4173 612-4172 612-4171 612-4170 BRNDDAKKS35148 BRND935148 BRND935154 BRND935162 BRND935164 BRND935128 BRND935138
Probetas graduadas
Probetas Measuring Cylinders
PMP transparente, forma alta, clase A, certificado de conformidad.
  • Calibrados para contener (TC, In)
  • Graduación impresa en azul (tinta de impresión de alta calidad)
  • La exposición a temperaturas de hasta +121 °C no causará que se excedan de forma permanente los límites de tolerancia
  • Se recomiendan temperaturas en la limpieza inferiores a +60 °C para preservar las marcas y las inscripciones
DIN 12 681 / ISO 6706.
Certificaciones: DIN 12 681 / ISO 6706
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.