Probetas graduadas
Proveedor: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204
612-4412EA 9.4 EUR
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PMP transparente, forma alta, clase A.
  • Con pico, base hexagonal y graduaciones con marcas circulares
  • Exactitud comprobada y marcada individualmente con "H"
  • Se suministra con un certificado de análisis en el que se indican el número de lote y el año de producción (también en la probeta)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificaciones: DIN 12681 / ISO 6706