Probetas graduadas, forma alta
Proveedor: KARTELL
2575 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
612-4073EA 22.4 EUR
612-4073 612-4068 612-4069 612-4070 612-4071 612-4072 612-4074 612-4075
Probetas graduadas, forma alta
Probetas Probetas graduadas
PMP transparente (TPX®), forma alta, autoclavable.
  • Con pico, base pentagonal y graduación azul en relieve
  • Sin menisco, químicamente no absorbente, superficie no hidratable, excelente resistencia a productos químicos
  • Se puede utilizar con líquidos hasta a +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificaciones: ISO 6706, BS 5404 Parte 2.