Probetas graduadas
Proveedor: KARTELL
2566 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2567
612-4066EA 21.1 EUR
612-4066 612-4060 612-4061 612-4062 612-4063 612-4064 612-4065 612-4067
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PP translúcido, forma alta.
  • Con pico, base pentagonal y graduación azul en relieve
  • Autoclavable a +121 °C, puede soportar temperaturas de hasta +100 °C durante el funcionamiento continuo
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificaciones: ISO 6706, BS 5404 Parte 2.