Probetas graduadas
Proveedor: KARTELL
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 5.2 EUR
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PMP transparente (TPX®), forma alta.
  • Con pico, base pentagonal y graduaciones en relieve en blanco
  • Sin menisco, químicamente no absorbente, superficie no hidratable, excelente resistencia a productos químicos
  • Se puede utilizar con líquidos hasta +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificaciones: ISO 6706, BS 5404 Parte 2.