Probetas graduadas
Proveedor: HIRSCHMANN
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 105 EUR
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, forma alta, clase B.
  • Calibradas por contenido
  • Base hexagonal, con pico
  • Graduaciones con líneas cortas, en azul
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788