Probetas graduadas
Proveedor: VITLAB
652081 653081 646081 651081 647081 648081 649081 650081
612-4314EA 23.9 EUR
612-4314 612-4316 612-4302 612-4312 612-3787 612-3788 612-3789 612-3790
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PP, translúcida, alta, autoclavable, clase B.
  • Calibrado por contenido ‘In'
  • Base hexagonal, con pico
  • Graduación con marcas circulares en azul
Certificaciones: DIN 12681 / ISO 6706