Probetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA
Proveedor: Brand
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 66.4 EUR
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Probetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA
Probetas Measuring Cylinders
Vidrio de borosilicato 3.3, forma baja, clase B.
  • Calibradas por contenido (TC, In)
  • Base hexagonal, con pico
  • Las marcas e inscripciones en color ámbar, marcas de graduación cortas
DIN  EN ISO 4788
Certificaciones: DIN  EN ISO 4788