Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass
Proveedor: HIRSCHMANN
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 102 EUR
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, forma baja, clase B.
  • Calibrada por contenido 'In'
  • Base hexagonal, con pico
  • Graduaciones duraderas en color ámbar; graduaciones con líneas cortas
DIN EN ISO 4788