Probetas graduadas
Proveedor: KARTELL
814 815 816 817 820 821 822 823
612-4722EA 3.7 EUR
612-4722 612-4724 612-4726 612-4728 612-4730 612-4732 612-4734 612-4736
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
PP translúcido, forma baja.
  • Con pico y base circular
  • Excelente resistencia química
  • Graduaciones moldeadas permanentes