Probetas graduadas
Proveedor: HIRSCHMANN
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 62.3 EUR
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, forma alta, clase A.
  • Calibradas por contenido, conformidad certificada, con identificación de lote y fecha, disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)
  • Base hexagonal de plástico y cuello con pico
  • Graduaciones de líneas cortas, en azul
DIN EN ISO 4788
Certificaciones: DIN EN ISO 4788