Desinfectante, isopropanol estéril al 70 %, Contec
Proveedor: Kavalier
432140819 432141130 432141444 432141546 432141238 432141343
612-3770EA 30.1 EUR
612-3770 612-3773 612-3776 612-3777 612-3774 612-3775
Desinfectante, isopropanol estéril al 70 %, Contec
Probetas Probetas graduadas
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • Hexagonal base
  • White graduations
Certificaciones: ISO 4788, DIN 12 680-1